Learn More
Gel de sílice, para cromatografía, 0,030-0,200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10310234 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
5 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10310234 5 kg Tambor de plástico 5 KG
10667571 250 g Frasco de vidrio 250 g
10433165 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
3 options
Código de producto. 10310234
Marca: Thermo Scientific Acros 419290050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel
Nombre de nota 0.060-0.200mm, 60 A
Color Blanco
Forma física Polvo
Material Silica Gel
Cantidad 5 kg
Pérdida por secado 6.0% max. (160°C)
Índice Merck 15, 8632
Envase Tambor de plástico
Tamaño de partículas 30 Micron D(10% min.), 250 Micron D(90% Max.)
Volumen de poro 0.8 to 1.0mL/g (N2)
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Nombre IUPAC dioxosilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
Área de la superficie 500 to 600 m2/g