Learn More
Gel de sílice, para cromatografía de columnas, ultra puro, 60-200 μ, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
40.20€ - 1730.61€
CAS | 7631-86-9 |
---|---|
Fórmula molecular | O2Si |
Peso molecular (g/mol) | 60.08 |
Número MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
Clave InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | Silicon dioxide |
PubChem CID | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
SMILES | O=[Si]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10078971
|
Thermo Scientific Acros
360062500 |
250 g | Frasco de plástico |
40.20€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10732643
|
Thermo Scientific Acros
360060010 |
1 kg | Frasco de plástico |
101.05€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11914121
|
Thermo Scientific Acros
360060050 |
5 kg | Tambor de plástico |
342.71€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16348237
|
Thermo Scientific Acros
360060300 |
30 kg | Frasco de plástico |
1730.61€
30 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnasIdentificadores de productos químicos
7631-86-9 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
O=[Si]=O |
O2Si | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
Silicon dioxide | |
CHEBI:30563 |
Especificaciones
Silica gel | |
Blanco a marrón | |
6.5 to 7.5 (10% w/w suspension) | |
Silica Gel | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
Silicon dioxide | |
Solubility in water: insoluble. | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 |
For column chromatography | |
Polvos o fragmentos | |
7631-86-9 | |
O2Si | |
5.0% Max. (under size) 5.0% Max. (over size) | |
0.70 to 0.85mL/g (specific) | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilano | |
24261 | |
60.08 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Silica gel
RUO – Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gel de sílice, para cromatografía de columnas, ultra puro, 60-200 μ, 60 A, Thermo Scientific Chemicals