Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, para cromatografía en columna, ultra puro, 40-60 μ, 60 Å
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
30 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño de partículas | 40-60 μm |
Tamaño de poro | 60 Å |
Cantidad | 30 kg |
Tipo | Gel de sílice |
Material | Gel de sílice |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Silica gel