Learn More
Gel de sílice, para secado, grado no tóxico, de 3 a 6 mm, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silica gel |
| Nombre de nota | 3-6mm |
| Color | Blanco a amarillo |
| Forma física | Sólido |
| Densidad | 620 to 800g/L |
| Material | Silica Gel |
| Cantidad | 1 kg |
| Humedad | Residual moisture (140°C): < 1% (typically) |
| Índice Merck | 15, 8632 |
| Envase | Frasco de plástico |
| Mostrar más |