Learn More
Gel de sílice, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silica Gel |
Material | Silica Gel |
Cantidad | 6 x 500 g |
Número UN | NONH for all modes of transport |