Learn More
Gel de sílice, grado de cromatografía preparativa, esférico, APS de 15 micras, 100 ángstroms, + 99,99 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15454985
Gel de sílice, grado de cromatografía preparativa, esférico, APS de 15 micras, 100 ángstroms, + 99,99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15454985
100 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Código de producto. 15454985
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045825.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-67-4
Fórmula molecular H2O3Si
Peso molecular (g/mol) 78.098
Número MDL MFCD00011232
Clave InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
Nombre IUPAC dihidroxi(oxo)silano
SMILES O[Si](=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Silica gel
Nombre de nota P.V. 1.00cc/g
Forma física Esférico, superficie 335 m
Material Silica Gel
Cantidad 100 g
Tamaño de partículas 15 Micron APS, 100Å
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Grado Cromatografía preparativa
Área de la superficie 335m2/g
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Gel de sílice, grado de cromatografía preparativa, esférico, APS de 15 micras, 100 ángstroms, + 99,99 %, Thermo Scientific™ >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt