Learn More
Gel de sílice, grado de cromatografía preparativa, esférico, APS de 20 micras, 150 ángstroms, + 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15444995
Gel de sílice, grado de cromatografía preparativa, esférico, APS de 20 micras, 150 ángstroms, + 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444995
100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 15444995
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045832.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63231-67-4
Fórmula molecular H2O3Si
Peso molecular (g/mol) 78.098
Número MDL MFCD00011232
Clave InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
Nombre IUPAC dihidroxi(oxo)silano
SMILES O[Si](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel
Nombre de nota P.V. 1.00cc/g
Forma física Esférico, superficie 270 m
Material Silica Gel
Cantidad 100 g
Tamaño de partículas 20 Micron APS, 150Å
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Grado Cromatografía preparativa
Área de la superficie 270m2/g
RUO – Research Use Only
Título del producto
Gel de sílice, grado de cromatografía preparativa, esférico, APS de 20 micras, 150 ángstroms, + 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals >