Learn More
Gel de sílice, grado de cromatografía preparativa, esférico, APS de 50 micras, 60 ángstroms, + 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silica gel |
Nombre de nota | P.V. 1.0cc/g |
Forma física | Esférico, superficie 650 m |
Material | Silica Gel |
Cantidad | 25 g |
Tamaño de partículas | 50 Micron APS, 60Å |
Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in hydrofluoric acid. |
Porcentaje de pureza | ≥99.9% |
Grado | Cromatografía preparativa |
Área de la superficie | 650m2/g |