Learn More
Agente de secado PS de gel de sílice, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silica gel PS drying agent |
Material | Silica Gel |
Cantidad | 1 kg |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Envase | Frasco de polietileno |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.08g/mol |