Learn More
Gel de sílice Rubin, Honeywell™
Código de producto. 15657350 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15657350 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15667350 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 15657350
Marca: Honeywell-Fluka 858151KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Agente secante, con indicador de humedad, sin cobalto
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112926-00-8
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.083
Número MDL MFCD00011232
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel Rubin
Punto de ebullición 2230 °C
Color Rojo
Punto de fusión 1600 °C
Forma física Granular
pH 9,0
Material Silica Gel
Cantidad 1 kg
Número UN NONH for all modes of transport
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Silica gel Rubin