Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de sílice SIL G estándar sobre placas de vidrio
Código de producto. 10699001 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
200 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10699001 200 x 200 mm paquete de 20
1 options
Código de producto. 10699001
Marca: Macherey-Nagel™ 809053
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice SIL G estándar en placas de vidrio están disponibles en una amplia variedad de tamaños y grosores de placas. Seleccione un indicador fluorescente y elija entre una amplia variedad de tamaños de envases.
Placas TLC de vidrio, SIL G/UV 254.
  • Placas listas para usar con revestimiento previo
  • Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
Absorbente
  • Sílice 60
  • Superficie específica (BET) ∼ 500 m2/g
  • Tamaño medio del poro de 60 Å
  • Volumen de poro específico de 0,75 ml/g,
  • Tamaño de partícula de 5–17 μm
  • Calidad estándar
Grosor
  • Para placas de analítica de 0,25 mm
  • Para placas preparativas de 0,5 y 1 mm
  • Para capas preparativas de 2 mm se utiliza un material ligeramente más grueso.
Indicadores
  • Silicato de zinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
  • Pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm)
Aglutinantes
  • Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Especificaciones
Material Sílice 60
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 20/Paq.
Tipo Placa de vidrio
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,5 mm
Dimensiones (L x An) 200 x 200 mm