Descripción
Placas de vidrio HPTLC, capa de gel de sílice modificada, Nano-SIL C18-100
- Material base: Placas de vidrio recubiertas de gel de sílice
- Modo: fase inversa.
- Dureza de la capa: estándar, blanda
Adsorbente:
- Gel de sílice con modificación del octadecilo (C18, ODS, RP18)
- Fase Nano-SIL C18-100
- Indicador UV: no
- Tipo de partícula: Partículas totalmente porosas (FPP)
- Forma de la partícula: irregular
- Tamaño de partículas: 2 μm
- Tamaño de poro 60 Å
- Volumen de poro 0,75 ml/g
- Aglutinante: Sí
Indicadores:
Esta placa se puede utilizar con diferentes indicadores UV: silicato de cinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm); pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm).
Aglutinante:
Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Aplicaciones recomendadas:
Alcaloides, aminoácidos, barbitúricos, fármacos, flavonoides, derivados de indol, abrillantadores ópticos, péptidos, fenoles, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), conservantes, fase inversa (RP), esteroides, aceites vegetales (identificación de aceites grasos según EP)
Características generales de la placa TLC de Macherey-Nagel:
- Placas listas para usar con revestimiento previo
- Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
- La placa se puede etiquetar con facilidad para una identificación clara
- Las placas de vidrio son robustas, resistentes al calor y químicamente resistente a todas las fases móviles comunes y reactivos de visualización.
- Mayor eficacia de separación debido a una distribución de tamaño de partículas optimizada
- Una placa libre de polvo permite una manipulación cómoda y evita la contaminación del sílice de la cámara TLC
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Sílice 60 |
| Tamaño de partículas | 2-10 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Placa de vidrio |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
| Grosor (métrico) | 0,20 mm |
| Dimensiones (L x An) | 10 x 10 cm |