Learn More
Gel de sílice naranja, para secado, grado no tóxico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647444
1 kg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1327-36-2
Fórmula molecular Al2O5Si
Peso molecular (g/mol) 162.04
Número MDL MFCD00077645
Clave InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel orange
Color Naranja
Forma física Gránulos
Material Silica Gel
Cantidad 1 kg
Pérdida por secado 2% max. (120°C, 2 h)
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Gel de sílice naranja, para secado, grado no tóxico, Thermo Scientific Chemicals >