Learn More
Perlas de gel de sílice con indicador naranja, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
1 Pk.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
La alta superficie específica del gel de sílice le permite adsorber el agua fácilmente, lo que lo hace útil como desecante (agente de secado). En química, el gel de sílice se utiliza en la cromatografía como fase estacionaria. Este producto contiene un indicador naranja que cambia de color a medida que se alcanza la adsorbencia máxima, de modo que el gel se pueda sustituir.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 1 Pk. |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction