Learn More
Dióxido de silicio, 99,998 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
20 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
20 g
5 g
Código de producto. 11944121
Marca: Thermo Scientific Acros 437150050
Solicitar formato a granel o personalizado
Para análisis de ultratrazas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14808-60-7
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC silanodiol
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon dioxide
Punto de fusión 1610.0°C
Color De incoloro a amarillo
Forma física Solución
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 44.5 to 47.9% (Si)
Fórmula lineal SiO2
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silicon dioxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2