Learn More
Silicon diOxide, 99%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silicon dioxide |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | SiO2 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.08g/mol |
Porcentaje de pureza | 99% |