Learn More
Silicon diOxide, purum p.a., Acid purified, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silicon dioxide |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | SiO2 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.08g/mol |
Densidad | 2.6g/mL at 25°C |