Learn More
Silicio granulado, poli finos vírgenes, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silicon granular |
Nombre de nota | Virgin poly fines |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 25 g |
Porcentaje de pureza | 99.999% |
Olor | Odorless |
Tamaño de partículas | ∽1/4 in. & down |
Formulario | ∽ 6,35 mm (0,25 pulg.) y hacia abajo (de trozos a polvo) |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
X23K034 | Certificado de análisis | 05/11/2024 | 038542.14,038542.36,038542.22 |
S03G044 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 038542.14,038542.36,038542.22 |
Y16H002 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 038542.14,038542.36,038542.22 |
M21H026 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 038542.14,038542.36,038542.22 |
M23E014 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 038542.14,038542.36,038542.22 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Silicio granulado, poli finos vírgenes, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido