Learn More
Bromuro de silicio(IV), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381559
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11381559
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014029.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-66-4 | Br4Si | 347.701 g/mol
Silicon(IV) bromide is used to grow thin films of silicon by the chemical vapor deposition method. It is also used for ceramics, sealants and the production of many cutting tools.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-66-4
Fórmula molecular Br4Si
Peso molecular (g/mol) 347.701
Número MDL MFCD00049530
Clave InChI AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon iv bromide, silicon tetrabromide, silane, tetrabromo, sibr4, unii-8gac9ywl42, 8gac9ywl42, silicon bromide, acmc-20ajqj
PubChem CID 82247
Nombre IUPAC tetrabromosilano
SMILES [Si](Br)(Br)(Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 154°C
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) bromide
Punto de fusión 5°C
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 10 g
Número UN UN3264
Índice Merck 14,8499
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.72
Olor Stench
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.800 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silicon(IV) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Silicon(IV) bromide