Learn More
Óxido de silicio(IV), 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11403820
Óxido de silicio(IV), 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403820
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Código de producto. 11403820
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089709.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Silicon(IV) oxide is used in the manufacture of glass for windows, drinking glasses, beverage bottles and many other materials. Optical fibers for telecommunication are made from silica. It is also used as a raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware and porcelain. In addition, silica is a common additive in the production of foods and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2230°C
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) oxide
Punto de fusión 1710°C
Forma física Polvo amorfo de malla -325, S.A. 5 m2/g
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC silanodiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.09
Densidad 2.2 to 2.6 g/mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS13E065 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/10/2024 Catalog Number089709.A7,089709.A1,089709.30
Número de loteY12E040 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/10/2024 Catalog Number089709.A7,089709.A1,089709.30
Número de loteZ14G018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/10/2024 Catalog Number089709.A7,089709.A1,089709.30
Número de loteU15F029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2024 Catalog Number089709.A7,089709.A1,089709.30
Número de loteZ06I042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/01/2023 Catalog Number089709.A7,089709.A1,089709.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de silicio(IV), 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >