Learn More
Ventana óptica de silicio, 25,4 mm de diámetro x 1 mm de grosor, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silicon Optical Window |
Nombre de nota | 25.4mm (1.0 in.) dia. x 1mm (0.04 in.) thick, Uncoated, Clear Aperture 85%, Surface Finsh 40/20 |
CAS | 7440-21-3 |
Fórmula molecular | Si |
Número MDL | MFCD00085311 |
Cantidad | 1 Ea. |
Sinónimo | metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 |
Clave InChI | XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Si] |
Nombre IUPAC | silicon |