Learn More
Kartell™ Silicon Overturnable Septas
Pierceable stoppers to withdraw solutions and suspensions from closed containers, using syringes. Kartell™ Silicon Overturnable Septas are used to ensure hermetic closures in laboratory tubes.
Marca:  Kartell™ 0119100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10040063
  • 68.45€ / paquete de 30
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Adecuado para su uso en el sector alimentario y de bebidas
  • Tapón perforable
  • La altura superior representa la sección derramable
  • La altura inferior representa la sección inferior
Especificaciones
Especificaciones
Adecuado para su uso en el sector alimentario y de bebidas
1 por unidad
Natural
Silicona
Superior: 14 mm; inferior: 8 mm
Diám. de 10 mm
10mm
Septos abatibles