Learn More
Integra Biosciences™ Pipeteadores PipetBoy™ Pro
Código de producto. 11741258
Click to view available options
Color:
Azul
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11741258
Marca: Integra Biosciences™ 156404
Utilice este pipeteador para un pipeteo serológico preciso y eficaz. Las pipetas Integra Biosciences™ PipetBoy™ Pro cuentan con LED integrado que proporciona una iluminación óptima del área alrededor de la pipeta para un pipeteo preciso y evitar la fatiga ocular.
  • Desplace con precisión el líquido de la pipeta aplicando un dedo variable a la presión en el pipeteador para que se active
  • La luz como una pluma, 190 gramos
  • Varios colores disponibles
  • La velocidad se puede ajustar de forma continua a través de la ruedecilla
  • El LED rojo indica cuándo es necesario cargar la batería
  • Diseño ergonómico, siguiendo las recomendaciones de ergonomía de forma manual
Especificaciones
Puntas compatibles Pipetas de plástico y vidrio con volúmenes de 1 a 100 ml
Color Azul
Tipo Soporte de pipetas Pro
Peso (métrico) 190 g
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz