Learn More
Saint Gobain Life Sciences Guante protector de manos de caucho de silicona resistente al calor
Click to view available options
Dimensiones: 190 x 98 mm
Descripción
- Talla única
- Fabricado con caucho de silicona resistente a las roturas
- Soporta temperaturas altas hasta los 260 °C y bajas hasta los – 57 °C
- Marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
Material | Caucho de silicona |
En polvo | sin polvo |
Tipo de producto | Guantes |
Temperature (Metric) Max | 260 °C |
Cantidad | 1 unidad |
Resistente a | Altas temperaturas |
Longitud (métrico) | 190 mm |
Anchura (métrico) | 98 mm |