Learn More
Fisherbrand™ Tubo con curado platino de silicio
Ideal para su uso con bomba peristáltica gracias a su mayor resistencia al desgarro y menor vulnerabilidad a fisuras o daños mecánicos.
Marca:  Fisherbrand™ PCST/2X4
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11542563
  • 21.27€ / 10 metros
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estos tubos no presentan olores ni aromas ni reaccionan con cloro. Debido al diseño del material, presenta excelentes propiedades térmicas, eléctricas y de resistencia al ozono. Además, la probabilidad de desarrollo de líneas de extrusión en las superficies interior y exterior es menor, lo que implica un menor cúmulo bacteriológico. Los tubos curados con platino presentan una mayor nitidez y no amarillean, como ocurre con los materiales curados con peróxido.
  • Alta claridad
  • 60°IRHD de ±5 °C.
  • Aprobado por FDA, BGA y WRC
  • Escala de temperatura: De - 60 °C a 200 °C
  • Para aplicaciones alimentarias, de laboratorio, farmacéuticas y médicas.
  • Antiadherente e hidrófobo.
  • Gran resistencia eléctrica y al ozono
    • Diámetro: 2 mm
    • Pared: 1mm
    • Diámetro exterior: 4 mm
Especificaciones
Especificaciones
Aprobado por FDA, BGA y WRC
Silicona curada con platino
1 mm.
2 mm
4 mm
Para productos alimentarios, de laboratorio, farmacéuticos y médicos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tubo con curado platino de silicio > Tamaño: 2 x 2 mm