Learn More
Silicon Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous, Fisher Chemical™
Código de producto. 10214062
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Solución de metal estándar de silicio 1000 ppm, para AAS, solución acuosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16919-19-0
Fórmula molecular F6H8N2Si
Peso molecular (g/mol) 178.153
Número MDL 85311
Clave InChI ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 28145
Nombre IUPAC diazanio; hexafluorosilicio(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 100 mL
Color Incolora
Forma física Líquido
Nombre del producto
  • Silicon solution 1000 ppm