Learn More
Borer Chemie™ Tubo de grasa sin silicona
Código de producto. 11915756
Change view
Click to view available options
Tipo:
Estándar
Tamaño de la unidad:
60 g
Código de producto. Tipo unitSize
11915756 Estándar 60 g
10404681 Estándar 60 g
2 options
Código de producto. 11915756
Marca: Borer Chemie™ DGLR.0060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Calidad estándar para desecadores, juntas esmeriladas, llaves de paso y aparatos. Los tubos de grasa sin silicio Borer Chemie™ son adecuados para sellar y lubricar juntas de vidrio esmerilado fijas y giratorias, así como para engrasar conectores de plástico y metal.
  • Excelente estabilidad térmica
  • Disponible en calidad estándar (hermético al vacío hasta 300 °C) y alta calidad de vacío (hasta 400 °C)
  • Consistencia de lubricación constante entre - 40 °C y + 250 °C
  • No hay punto de goteo
  • Químicamente estable contra la mayoría de ácidos, álcalis y gases
  • Insoluble en agua y alcoholes monohídricos y polihídricos con peso molecular bajo
Especificaciones
Tipo Estándar
Cantidad 60g