Learn More
Sartorius™ Junta tórica de silicona
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Tamaño:
40 x 2 mm
40 x 5 mm
42 x 3mm
45 x 3 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Soporte de filtro en línea de policarbonato |
| Cantidad | 1Each |
| Tipo de producto | Junta tórica |
| Material | Silicona |
| Tamaño | 40 x 5 mm |