Learn More
Aceite de silicona, para baños de aceite, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460673
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11460673
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12728.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Para baños de aceite
El aceite de silicona se utiliza como medio de calibración en baños controlados por temperatura en laboratorios debido a sus buenas características térmicas y su baja inflamabilidad. También se utiliza como componente activo en grasa de silicona, lubricantes y fluidos de transferencia de calor. Se emplea en el sector de cosméticos, acondicionadores de cabello y como absorbente para el análisis de espacio de cabeza (análisis de gas disuelto) de alimentos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El aceite de silicona se utiliza como medio de calibración en baños controlados por temperatura en laboratorios debido a sus buenas características térmicas y su baja inflamabilidad. También se utiliza como componente activo en grasa de silicona, lubricantes y fluidos de transferencia de calor. Encuentra aplicación en cosméticos, acondicionadores de cabello y como absorbente para el análisis de espacio de cabeza (análisis de gas disuelto) de alimentos.
Solubilidad
Miscible con hidrocarburos alifáticos, aromáticos, alcohol e hidrocarburos clorados. Inmiscible con agua, metanol y etilenglicol.
Notas
Viscosidad en 40cSt. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63148-62-9
Fórmula molecular (C2H6OSi)n
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD00132673
Nombre IUPAC Polydimethylsiloxane
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicone Oil
Densidad 0.963
Temperatura de inflamación >270°C (518°F)
Índice de refracción 1.404
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,alcohol and chlorinated hydrocarbons. Immiscible with water,methanol and ethylene glycol.