Learn More
BRAND™ Pasta de silicona Unisilkon™
Viscosidad baja Para engrasar las juntas esmeriladas.
Marca:  BRAND™ 61605
35.24 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11863940
  • 44.75€ / 50 g
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Unisilkon™ TK M 1011
  • Para utilizarlo para el engrase de juntas esmeriladas
  • Viscosidad baja
  • Temperatura de funcionamiento de - 40 a 160 °C
  • 50g
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Pasta de silicona Unisilkon™ > Para su uso con: Para engrasar las juntas esmeriladas