Learn More
IKA™ Cubierta protectora de silicona H 100
Utilice esta cubierta protectora con agitadores magnéticos básicos RCT. Las cubiertas protectoras de silicona IKA™ H 100 son resistentes a la mayoría de ácidos, soluciones alcalinas y disolventes orgánicos.
Marca: IKA™ 0003661000
24.58 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Cubierta protectora de silicona
- Para RCT basic s.c. (3380000 + 3810000), incluido con el agitador magnético
- Temperatura máx. de 135 °C
Especificaciones
135 °C | |
Cubierta protectora |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora