Learn More
Macherey-Nagel™ Septos de silicona/PTFE
Marca: Macherey-Nagel™ 702628
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Blanco | |
PTFE, Silicona | |
200 °C | |
3 mm |
13 mm | |
Septos de silicona/PTFE | |
50/Paq. |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Septos de silicona/PTFE > Material: silicona blanca, revestidos por un lado con PTFE gris
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido