Learn More
Fisherbrand™ Tubos para bombas de silicona
Código de producto. 10213321 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
2,4 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
Código de producto. 10213321
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en el campo de la medicina.
  • Aprobado por la FDA, NWC y BGA.
  • Certificados para la clase USP XXII 6
  • Esterilizables en autoclave a 130 °C en vapor
  • Esterilizables mediante radiación gamma sin afectar a la calidad
  • Su aspecto puede ser opaco o translúcido
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase 6
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Silicona
Longitud global (métrico) 1500 cm
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con Bomba peristáltica
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Translúcido
Tipo de producto Tubos de bombas