Learn More
DWK Life Sciences Junta de silicona, para rosca GL, sin puño de PTFE
Junta para tapa de unión roscada.
Marque: DWK Life Sciences 286200808
Informations supplémentaires : Peso : 0.00900kg
Description
Adecuada para la tapa de unión roscada en PBT.Ejemplo de aplicación: para la fijación de tubos.- Adecuada para la tapa de unión roscada en PBT
Spécification
8 mm | |
10/Pk. | |
16 mm |
Para fijar tubos; Sellado | |
Silicona | |
GL 18 |