Learn More
DWK Life Sciences Junta de silicona, para rosca GL, sin puño de PTFE
Junta para tapa de unión roscada.
Marca: DWK Life Sciences 286217602
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
Adecuado para tapones roscados de PBT Aplicación ejemplar: Tubos de fijación
- Adecuado para tapones roscados de PBT
Especificaciones
10 mm | |
10/Paq. | |
29 mm |
Tubos de fijación; sellado | |
Silicona | |
GL 32 |