Learn More
DWK Life Sciences Anillo de sellado de silicona, VMQ
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
Entre 11,0 y 13,0 mm
Entre 13,0 y 15,0 mm
Entre 15,0 y 17,0 mm
Entre 17,0 y 19,0 mm
Entre 25,0 y 27,0 mm
Entre 31,0 y 33,0 mm
Entre 5,5 y 6,5 mm
Entre 7,5 y 9,0 mm
Entre 9,0 y 11,0 mm
Tamaño de junta:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
El anillo de sellado de silicona coincide con la pieza de conexión roscada y tiene buenas propiedades de sellado. Debido a la capa de PTFE en un lado del anillo de sellado, hay una cierta inercia del material. El orificio incluido permite la inserción de varillas, aceitunas, mangueras, etc. de vidrio.
- Cubierto de PTFE unido
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | Entre 17,0 y 19,0 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Sellado; conexión de tubos de vidrio; adecuado para tapón de rosca PBT con abertura |
| Tamaño de junta | GL 32 |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Tamaño (métrico) | Se adapta al D.I. de tubos: Entre 17,0 y 19,0 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 29 mm |
| Material | Silicona (VMQ) |