Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Juntas de silicona
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rosca de tornillo GL 18
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 16 mm |
Para utilizar con (equipo) | Rosca de tornillo GL 18 |
Tipo de producto | Junta |
Diámetro interior (métrico) | 10mm |
Incluye | Puño de PTFE |
Material | Silicona |
Cantidad | 10/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL18 |