Learn More
Macherey-Nagel™ Silicone Septa
53.00€ - 62.40€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Silicona |
Dureza | 45° Shore A |
Temperatura máx. (métrico) | 250 °C |
Tipo | Septos |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10358341
|
Macherey-Nagel™
702606 |
13 mm |
62.40€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10737842
|
Macherey-Nagel™
702605 |
12 mm |
60.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10505941
|
Macherey-Nagel™
702602 |
9 mm |
53.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Transparente | |
45° Shore A | |
Septos |
Silicona | |
250 °C | |
50/pack |