Learn More
BRAND™ Tapón sólido de silicona
Fabricado con vidrio de borosilicato. La tapa del desecador de vidrio de borosilicato BRAND™ ayuda a proteger productos químicos higroscópicos y conserva los objetos que reaccionan con la humedad. Se adapta al desecador BRAND™ Novus 65243
149.00€ - 200.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapa de desecador |
---|---|
N.° por paquete | 1 unidad |
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (equipo) | Desecadores Novus |
Código de producto | Marca | Descripción | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10622632
|
BRAND™
65731 |
Tapa con toma | 215 mm | 84 mm |
149.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10049910
|
BRAND™
65738 |
Tapa con toma | 270 mm | 92 mm |
200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10662242
|
BRAND™
65643 |
Tapa con pomo | 320 mm | 113 mm |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato.
- Protege los productos químicos higroscópicos y conserva los objetos que reaccionan con la humedad.
- Se adapta al desecador BRAND™ Novus 65243
Especificaciones
Tapa de desecador | |
1 unidad | |
Vidrio de borosilicato | |
Desecadores Novus |