Learn More
Macherey-Nagel™ Silicone Standard Septa
Marca: Macherey-Nagel™ 702610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Septos estándar | |
60° Shore A | |
50/pack |
10 mm | |
Silicona |