Learn More
Macherey-Nagel™ Silicone Standard Septa
Marca:  Macherey-Nagel™ 702612
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10176731
  • 51.90€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Septos estándar
60° Shore A
50/pack
12 mm
Silicona