Learn More
Fisherbrand™ Tapones de silicona
For laboratory and/or food testing, industrial masking or educational use.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- No tóxico, translúcido
- Escala de temperatura de 60 °C a 200 °C
- Alta resistencia eléctrica
- Resiste a grietas y astillas
- Alta resistencia a muchos productos químicos, incluido el ozono
Especificaciones
Tapón | |
43mm | |
1/paq. | |
Silicona |