Learn More
Fisherbrand™ Tapones de silicona
For laboratory and/or food testing, industrial masking or educational use.
Marca:  Fisherbrand™ SB008/S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10213751
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • No tóxico, translúcido
  • Escala de temperatura de 60 °C a 200 °C
  • Alta resistencia eléctrica
  • Resiste a grietas y astillas
  • Alta resistencia a muchos productos químicos, incluido el ozono
Especificaciones
Especificaciones
20/paq.
8mm
Silicona
Tapón