Learn More
Fisherbrand™ Tapones de silicona
For laboratory and/or food testing, industrial masking or educational use.
Marca:  Fisherbrand™ SB017/S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11547662
  • 25.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • No tóxico, translúcido
  • Escala de temperatura de 60 °C a 200 °C
  • Alta resistencia eléctrica
  • Resiste a grietas y astillas
  • Alta resistencia a muchos productos químicos, incluido el ozono
Especificaciones
Especificaciones
10/paq.
17mm
Silicona
Tapón