Learn More
Hirschmann™ Tapones de silicona rosa SILICOSEN™
Código de producto. 10455421
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6-9 mm
9-11 mm
11-14 mm
13-16 mm
15-18 mm
18-21 mm
20-23 mm
22-30 mm
30-40 mm
40-50 mm
Longitud (métrico):
10 mm
12 mm
13 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 10455421
Marca: Hirschmann™ 8905532
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para el cultivo de microorganismos aerobios. Los tapones de silicona SILICOSEN™ Hirschmann Instruments™ son tapones de cultivo especialmente procesados con burbujas continuas para la preparación, el llenado y la esterilización de medios de cultivo.
  • Estructura de poro uniforme
  • Buena permeabilidad del aire
  • Resistente a productos químicos y temperaturas
  • Repelente de líquidos y reutilizable
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 22-30 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la preparación y la esterilización de medios de cultivo
Longitud (métrico) 20 mm
Cantidad 10/paq.
Color Rosa
Material Silicona
Tipo de producto Tapered Stopper