Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos transparentes de silicona
Ideales para su uso con bombas peristálticas. Los tubos de silicona Deutsch Neumann™ son transparentes, cuentan con certificación de grado alimentario y son adecuados para el uso general de laboratorio.
Marca: Deutsch Neumann™ 3100305
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Escala de temperatura de - 60 °C a + 200 °C (durante periodos cortos hasta + 260 °C)
- Cumple las normas siguientes: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP: Farmacopea europea
- Prueba de biocompatibilidad según ISO 10993-1
- Durómetro 60 Shore A
Especificaciones
BFR XV, FDA CFR 21 177.2600, Farmacopea europea | |
Silicona | |
25 m | |
Bombas peristálticas | |
1 rollo | |
60 (Shore A ±5) |
3 mm | |
5 mm | |
1 mm | |
-60 °C | |
Transparente | |
De – 60 a 200 °C |
Título del producto
Deutsch Neumann™ Tubos transparentes de silicona > DI: 3 mm; DE: 5 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido