Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona
Código de producto. p-8004887
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
4.8 mm
Diámetro exterior (imperial):
4 mm
0,31 in, 8 mm
Grosor (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 M
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) unitSize
11755948 4.8 mm 0,31 in, 8 mm 1,6 mm 7.50 M
11751179 0,8 mm 4 mm 0,8 mm 7.50 M
2 options
Código de producto. 11755948
Marca: Masterflex™ 0641103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Use this tubing for pharmaceutical, biotechnology, food and beverage, aerospace and general lab applications. Saint Gobain Performance Plastics™ Silicone Tubing is peroxide-cured, offers excellent heat resistance and a low compression set.
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentación y bebidas, y de laboratorio general.Los tubos de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ están curados con peróxido, ofrecen una excelente resistencia al calor y una baja compresión.
  • Tubos inodoros, no tóxicos y translúcidos
  • El elastómero cumple con la FDA (21 CFR 177.2600) y con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Fabricados conforme a GMP
  • Esterilizar mediante autoclave o irradiación gamma
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,19 in
Diámetro interior (métrico) 4.8 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in, 8 mm
Longitud global (imperial) 24,9 ft
Longitud global (métrico) 7.5 m
Grosor (imperial) 0,06 in
Grosor (métrico) 1,6 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Tipo de producto Tubos de conducción