Descripción
- Aplicación: Manguera de silicona recubierta de platino para su uso en productos farmacéuticos y biológicos
- Características:
- El interior extremadamente liso evita el crecimiento bacteriano
- Biocompatible, adsorción y absorción mínimas
- Mejores propiedades de flujo, alta estabilidad de temperatura
- Absolutamente inerte, libre de suavizante
- Material: Polidimetilsiloxano con aditivos de silicona y tierra silícea; blanco translúcido; excelente resistencia a la presión inicial
- Cumple las normas: USP clase VI, FDA, cumple GLP y NSF
- Intervalo de temperatura: de -80 a +200 °C
- Esterilización: Se puede esterilizar en autoclave durante 30 minutos a 1 bar o mediante radiación
- Restricción: No apto para disolventes concentrados, aceites, ácidos o sosa cáustica diluida; permeabilidad relativamente alta al gas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,8 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 4 mm |
| Grosor (imperial) | 1,6 mil |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con | Bombas monocanal |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Esterilidad | No estéril |
| Altura (métrico) | 8,8 m de agua |
| Mostrar más |