Learn More
JULABO™ Silicone Tubing
JULABO Silicone Tubing is available in a variety of sizes.
37.00€ - 43.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura | De -50 °C a +180 °C |
---|---|
Material | Silicona |
Longitud (métrico) | 1 m |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17158508
|
JULABO™
8930120 |
8 mm de D.I., 10 mm de D.E. |
37.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17168508
|
JULABO™
8930122 |
10 mm de D.I., 16 mm de D.E. |
43.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- -50°C to +180°C
- Sizes include:
- 8 mm ID x 9 mm OD
- 12 mm ID x 14 mm OD
Especificaciones
De -50 °C a +180 °C | |
Silicona | |
1 m |