Learn More
Brand™ Silicone Tubing
Durable silicone tubing well suited for a variety of pump and transfer applications.
95.10€ - 167.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Silicona |
Color | Translúcido |
Tipo de producto | Tubos de conducción |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15211399
|
Brand™
143357 |
4 mm | 7 mm | 1,5 mm |
95.10€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15231399
|
Brand™
143360 |
6 mm | 10 mm | 2 mm |
167.00€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Translucent
- Autoclavable (121°C)
- Note: limited chemical resistance when used with concentrated acids
- Minimum order of 25 meters
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Silicona | |
Translúcido | |
Tubos de conducción |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brand™ Silicone Tubing